Learn More
(R)-α-Propargylglycine, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11945371
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
23235-03-2
C5H7NO2
113.12
DGYHPLMPMRKMPD-SCSAIBSYSA-N
d-propargylglycine, r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-alpha-propargylglycine, unii-2252qef2pl, 4-pentynoic acid, 2-amino-, 2r, 2r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-2-propargylglycine, r-2-amino-4-pentynoic acid, d-2-propynylglycine, propargylglycine, d
6992713
(2R)-2-aminopent-4-ynoic acid
C#CCC(C(=O)O)N
23235-03-2
C5H7NO2
113.12
DGYHPLMPMRKMPD-SCSAIBSYSA-N
d-propargylglycine, r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-alpha-propargylglycine, unii-2252qef2pl, 4-pentynoic acid, 2-amino-, 2r, 2r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-2-propargylglycine, r-2-amino-4-pentynoic acid, d-2-propynylglycine, propargylglycine, d
6992713
(2R)-2-aminopent-4-ynoic acid
C#CCC(C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico (R)-α-Propargylglycine
Nota nome 98% ee
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >180°C
Colore White to Yellow
Eccesso enantiomerico 98.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 102.5%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 mg
Rotazione specifica 31.65
Peso formulazione 113.12
Percent Purity 98%,98% ee
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-alpha-Propargylglycine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.