Learn More
RAB6B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene RAB6B
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16806673
Vedere i documenti
Proteintech
10340-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16896663
Vedere i documenti
Proteintech
10340-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The RAB6B prodtein seems to have a role in retrograde membrane traffic at the level of the Golgi complex. It may also function in retrograde transport in neuronal cells.
Specifica
Specifica
RAB6B
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P61294, Q9NRW1
270192, 363123, 51560
RAB6B Fusion Protein Ag0322
Primary
-20°C
RAB6B
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
RAB6B, Ras related protein Rab 6B
Rab6b
IgG
Antigen Affinity Chromatography