Learn More
RABL2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | RABL2A |
|---|---|
| Concentrazione | 0.25 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16877804
|
Proteintech
17816-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16867804
|
Proteintech
17816-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene is a member of the RAB gene family which belongs to the RAS GTPase superfamily. The proteins in the family of RAS-related signaling molecules are small GTP-binding proteins that play important roles in the regulation of exocytotic and endocytotic pathways. This gene maps to the site of an ancestral telomere fusion event and may be a subtelomeric gene. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.Specifica
| RABL2A | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| E9Q9D5, Q9UBK7 | |
| 11159, 362987, 68708 | |
| RABL2A Fusion Protein Ag12135 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RABL2A |
| 0.25 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Rab like protein 2A, RABL2A | |
| Rabl2, Rabl2A | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |