Learn More
Thermo Scientific™ RadEye™ G20-10 and G20-ER10 X-Ray and Gamma Survey Meters
Codice prodotto. p-4531284 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Limite del tasso di dose:
100 mSv/h (10 rem/h)
2 mSv/h (200 mrem/h)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11960737
Marca: Thermo Scientific™ 4250687
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Protect nuclear medicine personnel and nuclear facility employees with gamma survey meters for continuous monitoring of external or ambient ionizing radiation fields.
Nuclear medicine personnel who work with medical isotopes or in facilities that use radiation need to monitor their risk of exposure at all times. Protect employees and meet occupational safety regulations with the Thermo Scientific™ RadEye G20-10 and G20-ER10 X-ray and Gamma Survey Meters. These lightweight, compact Geiger counters are ideal for ambient equivalent dose and dose rate measurement, with a flat energy response curve from 17keV to 1.3MeV according to ambient equivalent dose H*(10). The RadEye G20-ER10 model covers the whole dose rate range from background to 100 mSv/h.
RadEye G20-10 / G20-ER10 X-Ray and Gamma Survey Meters for ambient equivalent dose and dose rate measurement are the perfect Geiger counters for nuclear industry personnel as well as civil defence, fire brigades, and hospital and pharmaceutical industry employes who work with radiation-emitting equipment.
  • Fast response, even below 1 μSv/h.
  • Rugged, compact design with thick rubber protective cover.
  • Menu-driven user interface for low training cost and immediate familiarity.
  • Huge internal data memory for both scaler results and continuous data recording.
  • Bright backlit LCD display, offering plain text messages in multiple language choices.
  • Audible indication: single pulse or chirper mode proportional to count rate.
  • Earphone output for operation in loud environments.
Specifica
Sensibilità 0.01μSv/h to2 mSv/h
Certificazione/Conformità Designed to meet and exceed IEC 60846-1.
Descrizione RadEye G20-10 X-Ray and Gamma Survey Meters, Upper dose rate limit: 2 mSv/h
Intervallo di energia 17 keV to 3 MeV( ± 30%); 17 keV to 3.0 MeV according to IEC 60846-1 (2009)
Tipo di display Backlit LCD
Tipo di batteria 2 AAA
Product Type Survey Meter
Intervallo di misurazione 0.01 μSv/h to 2 mSv/h
Temperatura di esercizio (sistema metrico) −20°C to +50°C
Altezza (sistema imperiale) 5.12 in.
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) -4°F to 122°F
Tempo di risposta Approx. 4 cps per µSv/h
Tipo di rilevatore Pancake GM with multi-element filter
Linearità +/- 10% within the measurement range
Larghezza (sistema metrico) 6.7 cm
Peso (sistema metrico) 0.3 kg
Da utilizzare con (applicazione) Civil defense, fire brigades, hospitals, nuclear industry, and pharmaceutical industry
Tipo di radiazione Gamma, X-Ray
Unità Sv/h; rem/h
Profondità (sistema metrico) 62 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.64 in.
Autonomia della batteria >500 hr.s on two AAA batteries
Limite del tasso di dose 2 mSv/h (200 mrem/h)
Peso (sistema imperiale) 0.66 lb.
Profondità (sistema imperiale) 2.44 in.
Altezza (sistema metrico) 13 cm