Learn More
Brady™ Raised Profile Labels for BBP3X, S3XXX, and i3300 Printers
Engraved Panel Replacement Labels for use with BBP3X, S3XXX, and i3300 Printers.
193.00€ - 396.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester (B-593) |
Print Technology | Thermal Transfer |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema metrico) | Ripetizione verticale (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
16359021
|
Brady™
118016 |
Red | 12.5 mm | 19.1 mm | 27 mm |
193.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15565446
|
Brady™
118021 |
White | 15 mm | 21.6 mm | 45 mm |
354.00€
pezzi 450 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15735903
|
Brady™
118044 |
Yellow | 25.4 mm | 31.8 mm | 76.2 mm |
396.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
16438245
|
Brady™
118047 |
White | 63.5 mm | 69.9 mm | 76.2 mm |
249.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- EPREP labels
- Designed for patch panel identification in identifying external push-buttons, switches and internal connection points
Specifica
Not Autoclavable | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
Electrical Labeling, General Identification | |
1 | |
-20°C to +100°C |
Permanent Acrylic | |
Polyester (B-593) | |
Non-sterile | |
BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100, and i5300 Industrial Label Printers | |
Rectangle | |
0.65 mm |