Learn More
Vitlab™ Becher graduato con scala in rilievo
Becher in polipropilene per numerose applicazioni generiche di laboratorio. I becher graduati con scala in rilievo VITLAB™ dispongono di un'impugnatura ergonomica e di una scala in rilievo di facile lettura. Il beccuccio è progettato per un funzionamento corretto e accurato per cui eventuali gocciolamenti indesiderati sono praticamente eliminati.
Marca: Vitlab™ 443941
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.26000kg
Descrizione
- Highly transparent polypropylene beaker
- To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
- Autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifica
Trasparente | |
2000 ml | |
215 mm | |
Becher | |
Sì | |
Scala in rilievo |
150 mm | |
PTFE (polipropilene) | |
Confezione da 6 | |
Sì | |
DIN EN 285 |