Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gold BCA Protein Assay Kit
Thermo Scientific™ Pierce™ Rapid Gold BCA Protein Assay Kit is two-component, high-precision, detergent-compatible assay optimized to measure (at 480 nm) total protein concentration compared to protein standard curve of known concentrations.
Marca: Thermo Scientific™ A53225
233.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21989" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Allerta:
Store at 4°C
Descrizione
- A fast, two-component, high-precision, detergent-compatible assay optimized to determine total protein concentration
- Can be used to assess yields in whole cell lysates and affinity-column fractions, as well as to monitor protein contamination in industrial applications
- Assay maintains the key characteristics of the traditional BCA assay but allows a fast time and room temperature incubation equal to dye-binding methods
- Provides comparable accuracy but with a 5 min., room temperature incubation and measured at 480 nm
- This improvement eliminates the need to wait or expose the samples to elevated temperatures for a fast time to results
- Exhibits similar protein-to-protein variation as traditional BCA Protein Assay and less protein-to-protein variation than dye-binding protein assay methods (Bradford)
- Unaffected by typical concentrations of most ionic and non-ionic detergents
- Linear working range for BSA of 20 to 2000 μg/mL
- Store in refrigerator at 2°C to 8°C
Specifica
20 to 2000 μg/mL | |
Rapid Gold BCA Assay | |
Pierce™ | |
Not Target-Specific | |
Spectrophotometer, Microplate Reader | |
Wet Ice |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
Colorimetric | |
Protein Quantitation Assay | |
Solution-based Detection, Absorbance | |
500 mL |
Sécurité et traitement
- Pierce Rapid Gold BCA Protein Assay Kit
Mention d'avertissement
- Attenzione
Catégorie de danger
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
Mention de danger
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Conseils de prudence
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile, copper(II) sulphate pentahydrate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.