Learn More
Rat anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Secondary Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-43944-0.1MG
Codice prodotto. 18288483
  • 482.00€ / 0.10mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
IgM Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IgM
Monoclonal
0.5 mg/mL
Flow Cytometry
AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH
Rat
Affinity Purified
RUO
Secondary
Mouse
IgG2a κ
Flow Cytometry
eB121-15F9
FITC
Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary). with 0.09% Sodium Azide
IGHM
The immunogen for this antibody was IgM.
0.1 mg
Immunology
3507
Store at 4C. Do not freeze.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only