Learn More
Rat anti-Mouse IgM Heavy Chain Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Secondary Antibody
406.00€ - 540.00€
Specifica
| Antigene | IgM |
|---|---|
| Clone | eB121-15F9 |
| Concentrazione | 0.5 mg/mL |
| Diluizione | Flow Cytometry |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18274562
|
Novus Biologicals
NBP1-43944-0.05MG |
0.05 mg |
406.00€
0.05mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18288483
|
Novus Biologicals
NBP1-43944-0.1MG |
0.1 mg |
482.00€
0.10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18234122
|
Novus Biologicals
NBP1-43944-0.5MG |
0.5 mg |
540.00€
0.50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IgM Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgM Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
| IgM | |
| 0.5 mg/mL | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| Mouse | |
| AGM1, DKFZp686I15196, DKFZp686I15212, FLJ00385, immunoglobulin heavy constant mu, MGC104996, MGC52291, MU, VH | |
| IGHM | |
| IgG2a κ | |
| Affinity Purified |
| eB121-15F9 | |
| Flow Cytometry | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Immunology | |
| Aqueous buffer, may contain carrier protein/stabilizer (proprietary). with 0.09% Sodium Azide | |
| 3507 | |
| The immunogen for this antibody was IgM. | |
| Secondary | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
For Research Use Only