Learn More
Rat IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody
389.00€ - 3120.00€
Specifica
| Antigene | IgG |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | HRP |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18714278
![]() |
R&D Systems
VC005-025 |
25 mL |
389.00€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18797818
![]() |
R&D Systems
VC005-050 |
50 mL (2 x 25 mL) |
627.00€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18776778
![]() |
R&D Systems
VC005-125 |
125 mL |
1645.00€
125mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18766739
![]() |
R&D Systems
VC005-250 |
250 mL (2 x 125 mL) |
3120.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.Specifica
| IgG | |
| Immunohistochemistry | |
| HRP | |
| RUO | |
| Supplied as a solution in PBS with preservative. | |
| 3500 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunohistochemistry | |
| Polyclonal | |
| Goat | |
| Rat | |
| Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG | |
| Rat IgG | |
| Secondary | |
| 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |