Learn More
Greiner Bio-One Provette di reazione
In polipropilene, per un'elevata resistenza chimica e termica. Le provette per reazione Greiner Bio-One&tubes; resistono a temperature che vanno da –80 a +121 °C.
Marca: Greiner Bio-One 722201
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.59400kg
Descrizione
- Free of heavy metals
- Disposable
- Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
- Autoclavable to 121°C for 20 min.
Specifica
22,000 x g (Fixed-angle rotor) | |
Sì | |
Semitrasparente | |
Confezione da 500 |
Vite | |
2 ml | |
Polipropilene | |
Conical with free-standing base |