Learn More
enQuireBio™ Recombinant A. baumannii Outer membrane protein Omp38 Protein
A DNA sequence encoding the Acinetobacter baumannii (strain ATCC 17978 / CIP 53.77 / LMG 1025 / NCDC KC755 / 5377) Outer membrane protein Omp38, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7424-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16038800
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Outer membrane protein Omp38 Protein
Research Use Only
omp38
Recombinant Protein
E. coli
ANAGVTVTPL LLGYTFQDSQ HNNGGKDGNL TNGPELQDDL FVGAALGIEL TPWLGFEAEY NQVKGDVDGA SAGAEYKQKQ INGNFYVTSD LITKNYDSKI KPYVLLGAGH YKYDFDGVNR GTRGTSEEGT LGNAGVGAFW RLNDALSLRT EARATYNADE EFWNYTALAG LNVVLGGHLK PAAPVVEVAP VEPTPVTPQP QELTEDLNME LRVFFDTNKS NIKDQYKPEI AKVAEKLSEY PNATARIEGH TDNTGPRKLN ERLSLARANS VKSALVNEYN VDASRLSTQG FAWDQPIADN KTKEGRAMNR RVFATITGSR TVVVQPGQEA AAPAAAQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
A. baumannii
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol