Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage H19B (Bacteriophage H19B) Shiga-like toxin 1 subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6941-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16066790
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Shiga-like toxin 1 subunit B Protein
Research Use Only
stxB
Recombinant Protein
E. coli
TPDCVTGKVE YTKYNDDDTF TVKVGDKELF TNRWNLQSLL LSAQITGMTV TIKTNACHNG GGFSEVIFR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
Bacteriophage
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol