Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine CD8A / MAL Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) CD8A / MAL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5800-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15967859
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_776440.1
CD8A / MAL Protein
Research Use Only
CD8A
Recombinant Protein
E. coli
LSFRMSPTQK ETRLGEKVEL QCELLQSGMA TGCSWLRHIP GDDPRPTFLM YLSAQRVKLA EGLDPRHISG AKVSGTKFQL TLSSFLQEDQ GYYFCSVVSN SILYFSNFVP VFLPAKPATT PAMRPSSAAP TSAPQTRSVS PRSEVCRTSA GSAVDTSRLD FACN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
281060
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol