Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Erythropoietin / EPO Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Erythropoietin / EPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5987-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15959159
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_776334.1
Erythropoietin / EPO Protein
Research Use Only
EPO
Recombinant Protein
E. coli
APARLICDSR VLERYILEAR EAENATMGCA EGCSFNENIT VPDTKVNFYA WKRMEVQQQA LEVWQGLALL SEAILRGQAL LANASQPCEA LRLHVDKAVS GLRSLTSLLR ALGAQKEAIS LPDATPSAAP LRAFTVDALS KLFRIYSNFL RGKLTLYTGE ACRRGDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
280784
10 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol