Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine MTHFD2 Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) MTHFD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7520-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16069150
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001069223.1
MTHFD2 Protein
Research Use Only
MTHFD2
Recombinant Protein
E. coli
EAVVISGRKL AEQIKQEVRQ EVEEWVASGN KRPHLSVVLV GENPASQSYV LNKTRAAASV GINSETILKP ASISEEELLN LINKLNNDDN VDGLLVQLPL PEHIDERKVC NAVSPDKDVD GFHVINVGRM CLDQCSMLPA TPWGVWEIIK RTGIPTLGKN VVVAGRSKNV GMPIAMLLHT DGAHERPGGD ATVTISHRYT PKEELKKHTA LADIVISAAG IPNLITADMI KEGAAVIDVG INRIQDPITA KPKLVGDVDF EGVKKKAGYI TPVPGGVGPM TVAMLMKNTI IAAKKVLRLE EQEVLKSKEL GVASN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
517539
50 μg
Not determined.
Full Length
Bovine
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol