Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine MX1 Protein
A cDNA sequence encoding the MX1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | MX1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Bovine |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15961459
|
enQuireBio™
QP12761-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951459
|
enQuireBio™
QP12761-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941459
|
enQuireBio™
QP12761-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
MX1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Bovine | |
His | |
The MX1 protein was lyophilized from a (1 mg/ml) 0.2microm filtered solution containing 20mM Tris-HCl, pH 7.9, 500mM NaCl, 0.5mM Imidazole, 0.1mM DTT and 6M urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMVHSDLGIEELDSPESSLNGSEDMESKSNLYSQYEEKVRPCIDLIDSLRSLGVEQDLALPAIAVIGDQSSGKSSVLEALSGVALPRGSGIVTRCPLVLRLKKLGNEDEWKGKVSFLDKEIEIPDASQVEKEISEAQIAIAGEGTGISHELISLEVSSPHVPDLTLIDLPGITRVAVGNQPPDIEYQIKSLIRKYILRQETINLVVVPANVDIATTEALRMAQEVDPQGDRTIGILTKPDLVDKGTEDKVVDVVRNLVFHLKKGYMIVKCRGQQDIKHRMSLDKALQRERIFFEDHAHFRDLLEEGKATIPCLAERLTSELIMHICKTLPLLENQIKETHQRITEELQKYGKDIPEEESEKMFCLIEKIDTFNKEIISTIEGEEFVEQYDSRLFTKVRAEFSKWSAVVEKNFEKGYEAIRKEIKQFENRYRGRELPGFVNYKTFETIIKKQVRVLEEPAVDMLHTVTDIIRNTFTDVSGKHFNEFFNLHRTAKSKIEDIRLEQENEAEKSIRLHFQMEQLVYCQDQVYRRALQQVREKEAEEEKNKKSNHYFQSQVSEPSTDEIFQHLTAYQQEVSTRISGHIPLIIQFFVLRTYGEQLKKSMLQLLQDKDQYDWLLKERTDTRDKRKFLKERLERLTRARQRLAKFPG | |
Greater than 90.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |