Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. avellana 2S albumin Protein
A DNA sequence encoding the Corylus avellana 2S albumin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6921-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16076740
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
2S albumin Protein
Research Use Only
Full Length
C. avellana
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
500 μg
Not determined.
Recombinant Protein
E. coli
FRTTITTVDV DEDIVNQQGR RGESCREQAQ RQQNLNQCQR YMRQQSQYGS YDGSNQQQQQ ELEQCCQQLR QMDERCRCEG LRQAVMQQQG EMRGEEMREV METARDLPNQ CRLSPQRCEI RSARF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.