Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. botulinum clpP Protein
A DNA sequence encoding the Clostridium botulinum (strain Hall / ATCC 3502 / NCTC 13319 / Type A) clpP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7429-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16038830
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
WP_003357557.1
clpP Protein
Research Use Only
clpP
Recombinant Protein
E. coli
MSLVPVVVEQ TNRGERSYDI YSRLLKDRII MLSEEVNDTT ASLIVAQLLF LEAEDPDKDI HLYINSPGGS ITSGMAIYDT MQYIKPDVST ICVGMAASMG AFLLAAGAKG KRYALPNSEV MIHQPLGGFR GQATDIGIHA ERILKMKKKL NTILSDRTGK PLEQVELDTE RDHFLSAEEA KEYGLIDEVI DKKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5187372
200 μg
Not determined.
Full Length
C. botulinum
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol