Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chicken Anosmin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Gallus gallus (Chicken) Anosmin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6250-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16081920
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_990755.1
Anosmin-1 Protein
Research Use Only
ANOS1
Recombinant Protein
E. coli
SPAGPGAATA RRQDEAFSTA RCTSRCLSLQ ITRISAFFKH FQNNGSLAWC QNHKQCSKCL EPCKESWDLK KNHCQSFCEP LFPKKNYECL TSCEFLKYIL SVKQGDCPAP EKASGFAAAC VESCEADSEC SGVKKCCSNG CGHTCQVPKN LYKGVPLKPR KELKFIELQS GDLEVKWSSK FNISIEPVIY VVQRRWNQGI HPSEDDATNW QTVAQTTDER VQLSDIRASR WYQFRVAAVN VHGTRGFTAP SKHFRSSKDP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
396395
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Chicken
His
Tris-based buffer, 50% glycerol