Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chikungunya Virus CHIKV E2 Protein
A cDNA sequence encoding the CHIKV E2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | CHIKV E2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Chikungunya Virus |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15927168
|
enQuireBio™
QP11406-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947168
|
enQuireBio™
QP11406-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937168
|
enQuireBio™
QP11406-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CHIKV E2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Chikungunya Virus | |
Untagged | |
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Sterile Filtered solution containing PBS and 25mM arginine. |