Learn More
enQuireBio™ Recombinant Chimpanzee LTB / TNFSF3 / Lymphotoxin beta Protein
A DNA sequence encoding the Pan troglodytes (Chimpanzee) LTB / TNFSF3 / Lymphotoxin beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7788-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16070801
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001070252.1
LTB / TNFSF3 / Lymphotoxin beta Protein
Research Use Only
LTB
Recombinant Protein
E. coli
QDQGGLVTET ADPGAQAQQG LGFQKLPEEE PETDLSPGLP AAHLIGAPLK GQGLGWETTK EQAFLTSGTQ FSDAEGLALP QDGLYYLYCL VGYRGRTPPG GGDPQGRSVT LRSSLYRAGG AYGPGTPELL LEGAETVTPV LDPARRQGYG PLWYTSVGFG GLVQLRRGER VYVNISHPDM VDFARGKTFF GAVMVG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
744486
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Chimpanzee
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions