Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-1 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7270.00€
Specifica
Nome | Dengue Envelope-1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Dengue Virus |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15907828
|
enQuireBio™
QP11619-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15987818
|
enQuireBio™
QP11619-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997818
|
enQuireBio™
QP11619-1MG |
1 mg |
7270.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Dengue Envelope-1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Dengue Virus | |
Untagged | |
Dengue Envelope-1 protein solution in 1xD-PBS, pH 7.4, 0.1% Thimerosal, 5mM EDTA, 1microg/ml of Leupeptin, Aprotinin and Pepstatin A. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
mrcvgignrd fveglsgatw vdvvlehgsc vttmakdkpt ldiellktev tnpavlrklc ieakisnttt dsrcptqgea tlveeqdanf vcrrtfvdrg wgngcglfgk gslltcakfk cvtklegkiv qyenlkysvi vtvhtgdqhq vgnettehgt iatitpqapt seiqltdyga ltldcsprtg ldfnemvllt mkekswlvhk qwfldlplpw tsgastsqet wnrqdllvtf ktahakkqea vvlgsqegam htaltgatei qtsgtttifa ghlkcrlkmd kltlkgisyv mctgsfklek evaetqhgtv lvqvkyegtd apckipfssq dekgvtqngr lvtanpivtd kekpvnieae ppfgesyivv gagekalkls wfkkg | |
Protein is >95% pure as determined by 12.5% SDS-PAGE. |