missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Dog BCHE / Butyrylcholinesterase Protein

A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) BCHE / Butyrylcholinesterase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5708-ec-100ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15927169

  • 985.00€ / 100µg
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
Research Use Only
BCHE
Recombinant Protein
E. coli
NTDQSFPGFP GSEMWNPNTD LSEDCLYLNV WIPTPKPKNA TVMIWIYGGG FQTGTSSLPV YDGKFLARVE RVIVVSVNYR VGALGFLALP GNPEAPGNLG LFDQQLALQW VQKNIAAFGG NPKSVTLFGE SAGAGSVGLH L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali