Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) BCHE / Butyrylcholinesterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5708-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15937169
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
Research Use Only
BCHE
Recombinant Protein
E. coli
NTDQSFPGFP GSEMWNPNTD LSEDCLYLNV WIPTPKPKNA TVMIWIYGGG FQTGTSSLPV YDGKFLARVE RVIVVSVNYR VGALGFLALP GNPEAPGNLG LFDQQLALQW VQKNIAAFGG NPKSVTLFGE SAGAGSVGLH L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol