Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog Caveolin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) Caveolin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9031-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16067491
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001003296.1
Caveolin-1 Protein
Research Use Only
CAV1
Recombinant Protein
Yeast
MSGGKYVDSE GHLYTVPIRE QGNIYKPNNK AMAEEMSEKQ VYDAHTKEID LVNRDPKHLN DDVVKIDFED VIAEPEGTHS FDGIWKASFT TFTVTKYWFY RLLSALFGIP MALIWGIYFA ILSFLHIWAV VPCIKSFLIE IQCISRVYSI YVHTFCDPFF EAVGKIFSNI RINMQKET
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403980
50 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol