Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Carbon storage regulator Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12 / DH10B) Carbon storage regulator, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7510-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16019100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
WP_000906486.1
Carbon storage regulator Protein
Research Use Only
csrA
Recombinant Protein
E. coli
MLILTRRVGE TLMIGDEVTV TVLGVKGNQV RIGVNAPKEV SVHREEIYQR IQAEKSQQSS Y
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
32441215
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol