Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli CS6 fimbrial subunit B Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) CS6 fimbrial subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7239-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16087820
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
WP_000913743.1
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
CS6 fimbrial subunit B Protein
Research Use Only
cssB
Recombinant Protein
E. coli
GNWQYKSLDV NVNIEQNFIP DIDSAVRIIP VNYDSDPKLN SQLYTVEMTI PAGVSAVKIV PTDSLTSSGQ QIGKLVNVNN PDQNMNYYIR KDSGAGKFMA GQKGSFSVKE NTSYTFSAIY TGGEYPNSGY SSGTYAGHLT VSFYSN
Greater than 92.2% as determined by SDS-PAGE.