missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Cytosine deaminase Protein

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Cytosine deaminase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7203-ye-200ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16067690

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_414871.1
Cytosine deaminase Protein
Research Use Only
codA
Recombinant Protein
Yeast
SNNALQTIIN ARLPGEEGLW QIHLQDGKIS AIDAQSGVMP ITENSLDAEQ GLVIPPFVEP HIHLDTTQTA GQPNWNQSGT LFEGIERWAE RKALLTHDDV KQRAWQTLKW QIANGIQHVR THVDVSDATL TALKAMLEVK QEVAPWIDLQ IVAFPQEGIL SYPNGEALLE EALRLGADVV GAIPHFEFTR EYGVESLHKT FALAQKYDRL IDVHCDEIDD EQSRFVETVA ALAHHEGMGA RVTASHTTAM HSYNGAYTSR LFRLLKMSGI NFVANPLVNI HLQGRFDTYP KRRGITRVKE MLESGINVCF GHDDVFDPWY PLGTANMLQV LHMGLHVCQL MGYGQINDGL NLITHHSART LNLQDYGIAA GNSANLIILP AENGFDALRR QVPVRYSVRG GKVIASTQPA QTTVYLEQPE AIDYKR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
944996
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali