Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli LptA Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) LptA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7331-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16078250
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_417667.1
LptA Protein
Research Use Only
lptA
Recombinant Protein
E. coli
VTGDTDQPIH IESDQQSLDM QGNVVTFTGN VIVTQGTIKI NADKVVVTRP GGEQGKEVID GYGKPATFYQ MQDNGKPVEG HASQMHYELA KDFVVLTGNA YLQQVDSNIK GDKITYLVKE QKMQAFSDKG KRVTTVLVPS QLQDKNNKGQ TPAQKKGN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947920
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol