Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Outer membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Outer membrane protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7295-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16078050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_416719.1
Outer membrane protein 1
Research Use Only
ompC
Recombinant Protein
E. coli
AEVYNKDGNK LDLYGKVDGL HYFSDNKDVD GDQTYMRLGF KGETQVTDQL TGYGQWEYQI QGNSAENENN SWTRVAFAGL KFQDVGSFDY GRNYGVVYDV TSWTDVLPEF GGDTYGSDNF MQQRGNGFAT YRNTDFFGLV DGLNFAVQYQ GKNGNPSGEG FTSGVTNNGR DALRQNGDGV GGSITYDYEG FGIGGAISSS KRTDAQNTAA YIGNGDRAET YTGGLKYDAN NIYLAAQYTQ TYNATRVGSL GWANKAQNFE AVAQYQFDFG LRPSLAYLQS KGKNLGRGYD DEDILKYVDV GATYYFNKNM STYVDYKINL LDDNQFTRDA GINTDNIVAL GLVYQF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
946716
500 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol