Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Peptide deformylase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Peptide deformylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6476-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16033580
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_417745.1
Peptide deformylase Protein
Research Use Only
def
Recombinant Protein
E. coli
SVLQVLHIPD ERLRKVAKPV EEVNAEIQRI VDDMFETMYA EEGIGLAATQ VDIHQRIIVI DVSENRDERL VLINPELLEK SGETGIEEGC LSIPEQRALV PRAEKVKIRA LDRDGKPFEL EADGLLAICI QHEMDHLVGK LFMDYLSPLK QQRIRQKVEK LDRLKARA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947780
50 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol