Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ribose-5-phosphate isomerase A Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Ribose-5-phosphate isomerase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7507-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16039070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_417389.1
Ribose-5-phosphate isomerase A Protein
Research Use Only
rpiA
Recombinant Protein
E. coli
MTQDELKKAV GWAALQYVQP GTIVGVGTGS TAAHFIDALG TMKGQIEGAV SSSDASTEKL KSLGIHVFDL NEVDSLGIYV DGADEINGHM QMIKGGGAAL TREKIIASVA EKFICIADAS KQVDILGKFP LPVEVIPMAR SAVARQLVKL GGRPEYRQGV VTDNGNVILD VHGMEILDPI AMENAINAIP GVVTVGLFAN RGADVALIGT PDGVKTIVK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947407
200 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol