Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli S-ribosylhomocysteine lyase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) S-ribosylhomocysteine lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7508-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16069080
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_417172.1
S-ribosylhomocysteine lyase Protein
Research Use Only
luxS
Recombinant Protein
E. coli
PLLDSFTVDH TRMEAPAVRV AKTMNTPHGD AITVFDLRFC VPNKEVMPER GIHTLEHLFA GFMRNHLNGN GVEIIDISPM GCRTGFYMSL IGTPDEQRVA DAWKAAMEDV LKVQDQNQIP ELNVYQCGTY QMHSLQEAQD IARSILERDV RINSNEELAL PKEKLQELHI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
947168
500 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol