Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli tsaE Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) tsaE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7334-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16088280
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_418589.1
tsaE Protein
Research Use Only
tsaE
Recombinant Protein
E. coli
MMNRVIPLPD EQATLDLGER VAKACDGATV IYLYGDLGAG KTTFSRGFLQ ALGHQGNVKS PTYTLVEPYT LDNLMVYHFD LYRLADPEEL EFMGIRDYFA NDAICLVEWP QQGTGVLPDP DVEIHIDYQA QGREARVSAV SSAGELLLAR LAG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
948684
500 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol