Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Universal stress protein 1
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Universal stress protein F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7202-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16027680
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_415894.4
Universal stress protein 1
Research Use Only
uspF
Recombinant Protein
E. coli
MNRTILVPID ISDSELTQRV ISHVEEEAKI DDAEVHFLTV IPSLPYYASL GLAYSAELPA MDDLKAEAKS QLEEIIKKFK LPTDRVHVHV EEGSPKDRIL ELAKKIPAHM IIIASHRPDI TTYLLGSNAA AVVRHAECSV LVVR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
945948
10 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol