Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV VP1-P2A Protein
A cDNA sequence encoding the HAV VP1-P2A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | Hepatitis A HAV VP1-P2A Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Hepatitis A |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15929408
|
enQuireBio™
QP12112-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949408
|
enQuireBio™
QP12112-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939408
|
enQuireBio™
QP12112-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Hepatitis A HAV VP1-P2A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis A | |
Untagged | |
HAV VP1-P2A protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
10mM CBB, pH9.6, 0.1% SDS and 50% glycerol. |