Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS5 Genotype-6a Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS5 Genotype-6a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | Hepatitis C HCV NS5 Genotype-6a Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Hepatitis C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15939668
|
enQuireBio™
QP12198-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15959668
|
enQuireBio™
QP12198-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949668
|
enQuireBio™
QP12198-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Hepatitis C HCV NS5 Genotype-6a Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis C | |
GST | |
HCV NS5 Genotype-6a protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
1.5M urea, 25mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol. |