Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse Latherin Protein
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Latherin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9489-ye-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16038421
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001075328.2
Latherin Protein
Research Use Only
LATH
Recombinant Protein
Yeast
QQIPPEVSSQ ITDALTQGLL DGNFLSLLNA INLEGLLNTI LDQVTGLLNI LVGPLLGPSD AEIKLQDTRL LQLSLEFSPD SKGIDIWIPL ELSVYLKLLI LEPLTLYVRT DIRVQLRLES DEDGKYRLAF GHCSLLPRAI ELQSGNPLSL PVNAVLGTIE NALGNFITED LGAGLCPTLN SLVSNLDLQL VNNLINLILD RANVDLSV
Greater than 86.7% as determined by SDS-PAGE.
100033921
1 mg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Horse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol