Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8037-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16002311
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001032900.1
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2 Protein
Research Use Only
HSD17B10
Recombinant Protein
E. coli
AAACRSVKGL VAVITGGASG LGLATAERLV GQGASAVLLD LPNSGGEAQA KKLGNNCVFA PADVTSEKDV QTALALAKGK FGRVDVAVNC AGIAVASKTY NLKKGQTHTL EDFQRVLDVN LMGTFNVIRL VAGEMGQNEP DQGGQRGVII NTASVAAFEG QVGQAAYSAS KGGIVGMTLP IARDLAPIGI RVMTIAPGLF GTPLLTSLPE KVCNFLASQV PFPSRLGDPA EYAHLVQAII ENPFLNGEVI RLDGAIRMQP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3028
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol