Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S24 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S24, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8409-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16084451
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001017.1
40S ribosomal protein S24 Protein
Research Use Only
RPS24
Recombinant Protein
E. coli
NDTVTIRTRK FMTNRLLQRK QMVIDVLHPG KATVPKTEIR EKLAKMYKTT PDVIFVFGFR THFGGGKTTG FGMIYDSLDY AKKNEPKHRL ARHGLYEKKK TSRKQRKERK NRMKKVRGTA KANVGAGKKP KE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6229
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol