Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L36a-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L36a-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8385-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16074341
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000992.1
60S ribosomal protein L36a-like Protein
Research Use Only
RPL36AL
Recombinant Protein
E. coli
MVNVPKTRRT FCKKCGKHQP HKVTQYKKGK DSLYAQGRRR YDRKQSGYGG QTKPIFRKKA KTTKKIVLRL ECVEPNCRSK RMLAIKRCKH FELGGDKKRK GQVIQF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6166
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol