Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACBD6 Protein
A cDNA sequence encoding the ACBD6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | ACBD6 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15965628
|
enQuireBio™
QP10938-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955628
|
enQuireBio™
QP10938-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945628
|
enQuireBio™
QP10938-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ACBD6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ACBD6 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASSFLP AGAITGDSGG ELSSGDDSGE VEFPHSPEIE ETSCLAELFE KAAAHLQGLI QVASREQLLY LYARYKQVKV GNCNTPKPSF FDFEGKQKWE AWKALGDSSP SQAMQEYIAV VKKLDPGWNP QIPEKKGKEA NTGFGGPVIS SLYHEETIRE EDKNIFDYCR ENNIDHITKA IKSKNVDVNV KDEEGRALLH WACDRGHKEL VTVLLQHRAD INCQDNEGQT ALHYASACEF LDIVELLLQS GADPTLRDQD GCLPEEVTGC KTVSLVLQRH TTGKA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |