Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACOT11 Protein
A cDNA sequence encoding the ACOT11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) 26027
Nome ACOT11 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene ACOT11
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15955638
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10941-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945638
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10941-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15935638
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10941-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
26027
Research Use Only
ACOT11
Human
His
ACOT11 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
ACOT11 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSNRTS RKSALRAGND SAMADGEGYR NPTEVQMSQL VLPCHTNQRG ELSVGQLLKW IDTTACLSAE RHAGCPCVTA SMDDIYFEHT ISVGQVVNIK AKVNRAFNSS MEVGIQVASE DLCSEKQWNV CKALATFVAR REITKVKLKQ ITPRTEEEKM EHSVAAERRR MRLVYADTIK DLLANCAIQG DLESRDCSRM VPAEKTRVES VELVLPPHAN HQGNTFGGQI MAWMENVA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.