Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACTR3 Protein
A cDNA sequence encoding the ACTR3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | ACTR3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945678
|
enQuireBio™
QP10954-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935678
|
enQuireBio™
QP10954-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925678
|
enQuireBio™
QP10954-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ACTR3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ACTR3 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGRLPA CVVDCGTGYT KLGYAGNTEP QFIIPSCIAI KESAKVGDQA QRRVMKGVDD LDFFIGDEAI EKPTYATKWP IRHGIVEDWD LMERFMEQVI FKYLRAEPED HYFLLTEPPL NTPENREYTA EIMFESFNVP GLYIAVQAVL ALAASWTSRQ VGERTLTGTV IDSGDGVTHV IPVAEGYVIG SCIKHIPIAG RDITYFIQQL LRDREVGIPP EQSLETAKAV KERYSYVCPD LVKEFNKYDT DGSKWIKQYT GINAISKKEF SIDVGYERFL GPEIFFHPEF ANPDFTQPIS EVVDEVIQNC PIDVRRPLYK NIVLSGGSTM FRDFGRRLQR DLKRTVDARL KLSEELSGGR LKPKPIDVQV ITHHMQRYAV WFGGSMLAST PEFYQVCHTK KDYEEIGPSI CRHNPVFGVM S | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |