Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ADP-ribosylation factor 6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADP-ribosylation factor 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5674-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15956909
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001654.1
ADP-ribosylation factor 6 Protein
Research Use Only
ARF6
Recombinant Protein
E. coli
MGKVLSKIFG NKEMRILMLG LDAAGKTTIL YKLKLGQSVT TIPTVGFNVE TVTYKNVKFN VWDVGGQDKI RPLWRHYYTG TQGLIFVVDC ADRDRIDEAR QELHRIINDR EMRDAIILIF ANKQDLPDAM KPHEIQEKLG LTRIRDRNWY VQPSCATSGD GLYEGLTWLT SNYKS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
382
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol