Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AGRP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AGRP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5623-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15906519
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001129.1
AGRP Protein
Research Use Only
AGRP
Recombinant Protein
E. coli
AQMGLAPMEG IRRPDQALLP ELPGLGLRAP LKKTTAEQAE EDLLQEAQAL AEVLDLQDRE PRSSRRCVRL HESCLGQQVP CCDPCATCYC RFFNAFCYCR KLGTAMNPCS RT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
181
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol