Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AK2 / Adenylate kinase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AK2 / Adenylate kinase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5635-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15996599
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001186128.1
AK2 / Adenylate kinase 2 Protein
Research Use Only
AK2
Recombinant Protein
E. coli
MAPSVPAAEP EYPKGIRAVL LGPPGAGKGT QAPRLAENFC VCHLATGDML RAMVASGSEL GKKLKATMDA GKLVSDEMVV ELIEKNLETP LCKNGFLLDG FPRTVRQAEM LDDLMEKRKE KLDSVIEFSI PDSLLIRRIT GRLIHPKSGR SYHEEFNPPK EPMKDDITGE PLIRRSDDNE KALKIRLQAY HTQTTPLIEY YRKRGIHSAI DASQTPDVVF ASILAAFSKA TCKDLVMFI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
204
500 μg
Not determined.
Full Length of BC009405
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol