Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Anaphase-promoting complex subunit 15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Anaphase-promoting complex subunit 15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5732-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15927359
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001265414.1
Anaphase-promoting complex subunit 15 Protein
Research Use Only
ANAPC15
Recombinant Protein
E. coli
MSTLFPSLFP RVTETLWFNL DRPCVEETEL QQQEQQHQAW LQSIAEKDNN LVPIGKPASE HYDDEEEEDD EDDEDSEEDS EDDEDMQDMD EMNDYNESPD DGEVNEVDME GNEQDQDQWM I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25906
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol