Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARMC10 Protein
A cDNA sequence encoding the ARMC10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | ARMC10 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956068
|
enQuireBio™
QP11076-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936068
|
enQuireBio™
QP11076-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946068
|
enQuireBio™
QP11076-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ARMC10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
ARMC10 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTRGRRRG DRELGIRSSK SAEDLTDGSY DDVLNAEQLQ KLLYLLESTE DPVIIERALI TLGNNAAFSV NQAIIRELGG IPIVANKINH SNQSIKEKAL NALNNLSVNV ENQIKIKIYI SQVCEDVFSG PLNSAVQLAG LTLLTNMTVT NDHQHMLHSY ITDLFQVLLT GNGNTKVQVL KLLLNLSENP AMTEGLLRAQ VDSSFLSLYD SHVAKEILLR VLTLFQNIKN CLKIEGHLAV QPTFTEGSLF FLLHGEECAQ KIRALVDHHD AEVKEKVVTI IPKI | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |